3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC303578-1G
PC303578-5G
APOSPC303578-1GEA
1630
PLN
APOSPC303578-1G
APOSPC303578-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła:
C₉H₄BrClF₃N MW: 298.487 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD32640155 Numer CAS: 2090294-87-2 |