Drukuj
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303577-1G PC303577-5G
APOSPC303577-1GEA 1400 PLN
APOSPC303577-1G APOSPC303577-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄Br₂ClF₃
MW: 352.374 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640154
Numer CAS: 2091543-20-1