Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303557-1G PC303557-5G
APOSPC303557-1GEA 1150 PLN
APOSPC303557-1G APOSPC303557-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640135
Numer CAS: 2090964-98-8