Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Dostawca: Apollo Scientific
PC303556-1G PC303556-5G
APOSPC303556-1GEA 2150 PLN
APOSPC303556-1G APOSPC303556-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₆BrF₄N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640134
Numer CAS: 2382968-43-4