Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303554-1G PC303554-5G
APOSPC303554-1GEA 1450 PLN
APOSPC303554-1G APOSPC303554-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.919 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640132
Numer CAS: 2090690-67-6