Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303552-1G PC303552-5G
APOSPC303552-1GEA 1050 PLN
APOSPC303552-1G APOSPC303552-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃BrF₄O
MW: 271.006 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640130
Numer CAS: 2091605-30-8