Drukuj
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303549-1G PC303549-5G
APOSPC303549-1GEA 1860 PLN
APOSPC303549-1G APOSPC303549-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₂BrF₄N
MW: 268.006 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30829166
Numer CAS: 2021202-81-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III