Drukuj
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303542-1G PC303542-5G
APOSPC303542-1GEA 1390 PLN
APOSPC303542-1G APOSPC303542-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.919 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640123
Numer CAS: 2090283-06-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 III