Drukuj
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303538-1G PC303538-250MG
APOSPC303538-1GEA 2610 PLN
APOSPC303538-1G APOSPC303538-250MG
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640120
Numer CAS: 2385598-79-6