Drukuj
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303536-1G PC303536-5G
APOSPC303536-1GEA 1400 PLN
APOSPC303536-1G APOSPC303536-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.919 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640118
Numer CAS: 2091622-35-2