Drukuj
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303535-1G PC303535-5G
APOSPC303535-1GEA 1160 PLN
APOSPC303535-1G APOSPC303535-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.022 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640117
Numer CAS: 2090282-94-1