Drukuj
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303534-1G PC303534-5G
APOSPC303534-1GEA 1100 PLN
APOSPC303534-1G APOSPC303534-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃BrF₄O
MW: 271.006 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640116
Numer CAS: 2090471-20-6