Drukuj
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303525-1G PC303525-5G
APOSPC303525-1GEA 1630 PLN
APOSPC303525-1G APOSPC303525-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅BrF₃NO
MW: 280.041 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640114
Numer CAS: 2167710-86-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III