Drukuj
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303478-10G PC303478-1G PC303478-5G
APOSPC303478-10GEA 6730 PLN
APOSPC303478-10G APOSPC303478-1G APOSPC303478-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28060816
Numer CAS: 1823871-15-3