Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303474-1G PC303474-5G
APOSPC303474-1GEA 2050 PLN
APOSPC303474-1G APOSPC303474-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.011 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28740796
Numer CAS: 1262198-06-0