Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303470-1G PC303470-5G
APOSPC303470-1GEA 986 PLN
APOSPC303470-1G APOSPC303470-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31382551
Numer CAS: 2091606-48-1