Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303468-1G PC303468-250MG
APOSPC303468-1GEA 2610 PLN
APOSPC303468-1G APOSPC303468-250MG
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32265229
Numer CAS: 2385623-99-2