Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303466-1G PC303466-5G PC303466-25G
APOSPC303466-1GEA 1400 PLN
APOSPC303466-1G APOSPC303466-5G APOSPC303466-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.919 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32265218
Numer CAS: 2092564-82-2