Drukuj
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303461-1G PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA 1540 PLN
APOSPC303461-1G APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formuła: C₆H₄BrClFN
Temp. topnienia: 40…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28143920
Numer CAS: 1517200-74-6