Drukuj
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303439-1G PC303439-5G
APOSPC303439-1GEA 870 PLN
APOSPC303439-1G APOSPC303439-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20643360
Numer CAS: 65829-28-9