Drukuj
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303410-1G PC303410-5G
APOSPC303410-1GEA 363 PLN
APOSPC303410-1G APOSPC303410-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Formuła: C₁₃H₉ClF₃NO
MW: 287.665 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28404281
Numer CAS: 1369254-44-3