Drukuj
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303396-10G PC303396-1G PC303396-5G PC303396-25G
APOSPC303396-10GEA 7250 PLN
APOSPC303396-10G APOSPC303396-1G APOSPC303396-5G APOSPC303396-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formuła: C₁₀H₈ClF₃O
MW: 236.618 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393944
Numer CAS: 1261861-70-4