Drukuj
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303387-1G PC303387-250MG
APOSPC303387-1GEA 3190 PLN
APOSPC303387-1G APOSPC303387-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₇BrF₄
MW: 271.049 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31916396
Numer CAS: 2091670-09-4