Drukuj
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303384-1G PC303384-250MG
APOSPC303384-1GEA 3250 PLN
APOSPC303384-1G APOSPC303384-250MG
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.164 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31645673
Numer CAS: 2055275-11-9