Drukuj
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303383-1G PC303383-250MG
APOSPC303383-1GEA 3020 PLN
APOSPC303383-1G APOSPC303383-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₇F₄N
MW: 193.141 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28798408
Numer CAS: 1509586-85-9