Drukuj
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303382-1G PC303382-250MG
APOSPC303382-1GEA 2960 PLN
APOSPC303382-1G APOSPC303382-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₅F₄N
MW: 203.136 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31916395
Numer CAS: 2383627-27-6