Drukuj
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303380-1G PC303380-250MG
APOSPC303380-1GEA 2270 PLN
APOSPC303380-1G APOSPC303380-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₉H₅ClF₄O
MW: 240.582 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31916393
Numer CAS: 2387070-56-4