Drukuj
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303379-1G PC303379-250MG
APOSPC303379-1GEA 4640 PLN
APOSPC303379-1G APOSPC303379-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640050
Numer CAS: 2383659-72-9