Drukuj
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303378-1G PC303378-250MG
APOSPC303378-1GEA 3770 PLN
APOSPC303378-1G APOSPC303378-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₇F₄N
MW: 217.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640049
Numer CAS: 2386895-35-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III