Drukuj
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303377-1G PC303377-250MG
APOSPC303377-1GEA 2840 PLN
APOSPC303377-1G APOSPC303377-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₈F₄O
MW: 208.153 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31916392
Numer CAS: 2092563-88-5