Drukuj
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303368-1G PC303368-5G
APOSPC303368-1GEA 1390 PLN
APOSPC303368-1G APOSPC303368-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₇Cl₂FO₂
MW: 225.044 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30726937
Numer CAS: 2149598-95-6