Drukuj
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303366-1G PC303366-250MG
APOSPC303366-1GEA 2610 PLN
APOSPC303366-1G APOSPC303366-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₃BrF₆O₂
MW: 337.013 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28727899
Numer CAS: 1805511-32-3