Drukuj
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303350-5G PC303350-1G
APOSPC303350-5GEA 3940 PLN
APOSPC303350-5G APOSPC303350-1G
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₄BrClF₃NO
MW: 290.465 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28734569
Numer CAS: 868406-81-9