Drukuj
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303349-5G PC303349-1G
APOSPC303349-5GEA 3660 PLN
APOSPC303349-5G APOSPC303349-1G
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₁₅H₇BrF₈
MW: 419.107 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30726935
Numer CAS: 2149590-94-1