Drukuj
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303342-5G PC303342-1G
APOSPC303342-5GEA 2090 PLN
APOSPC303342-5G APOSPC303342-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.583 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20658460
Numer CAS: 208165-96-2