Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303333-5G PC303333-1G
APOSPC303333-5GEA 3980 PLN
APOSPC303333-5G APOSPC303333-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide
Formuła: C₁₀H₇BrF₆
MW: 321.057 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18762083
Numer CAS: 160376-84-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III