Drukuj
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303332-5G PC303332-1G
APOSPC303332-5GEA 4780 PLN
APOSPC303332-5G APOSPC303332-1G
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₁₀H₁₀BrF₃
MW: 267.086 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30502875
Numer CAS: 2149597-33-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III