Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303328-5G PC303328-1G
APOSPC303328-5GEA 725 PLN
APOSPC303328-5G APOSPC303328-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline
Formuła: C₇H₇ClFN
MW: 159.589 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09062485
Numer CAS: 116759-33-2