Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303327-5G PC303327-1G
APOSPC303327-5GEA 4000 PLN
APOSPC303327-5G APOSPC303327-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Formuła: C₈H₇ClFNO
MW: 187.599 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28751776
Numer CAS: 1807267-72-6