Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303325-1G PC303325-250MG
APOSPC303325-1GEA 1500 PLN
APOSPC303325-1G APOSPC303325-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.583 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20660427
Numer CAS: 177211-31-3