Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303322-1G PC303322-5G
APOSPC303322-1GEA 1440 PLN
APOSPC303322-1G APOSPC303322-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₇BrClF
MW: 237.497 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28751990
Numer CAS: 1805042-29-8