Drukuj
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303319-5G PC303319-1G
APOSPC303319-5GEA 6500 PLN
APOSPC303319-5G APOSPC303319-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide
Formuła: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187.143 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18394893
Numer CAS: 1261439-98-8