Drukuj
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303314-5G PC303314-1G
APOSPC303314-5GEA 3680 PLN
APOSPC303314-5G APOSPC303314-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₈F₂O₂
MW: 174.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18394897
Numer CAS: 1261746-67-1