Drukuj
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303300-1G PC303300-250MG
APOSPC303300-1GEA 8700 PLN
APOSPC303300-1G APOSPC303300-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formuła: C₈H₇F₄NO₂S
MW: 257.205 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30502874
Numer CAS: 2149597-25-9