Drukuj
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303298-1G PC303298-5G
APOSPC303298-1GEA 1740 PLN
APOSPC303298-1G APOSPC303298-5G
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28801325
Numer CAS: 1785350-84-6