Drukuj
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303296-5G PC303296-1G
APOSPC303296-5GEA 2370 PLN
APOSPC303296-5G APOSPC303296-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.155 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29277470
Numer CAS: 1429636-88-3