Drukuj
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303290-1G PC303290-250MG
APOSPC303290-1GEA 2880 PLN
APOSPC303290-1G APOSPC303290-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.058 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29277488
Numer CAS: 1980054-21-4