Drukuj
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303269-1G PC303269-250MG
APOSPC303269-1GEA 7950 PLN
APOSPC303269-1G APOSPC303269-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₅BrClF₃O₃S
MW: 353.541 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054245
Numer CAS: 1706453-20-4
Jednostka: 1760
ADR: 8 III