Drukuj
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303254-1G PC303254-250MG
APOSPC303254-1GEA 5400 PLN
APOSPC303254-1G APOSPC303254-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197.181 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986852
Numer CAS: 1706461-19-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III