Drukuj
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303253-1G PC303253-250MG
APOSPC303253-1GEA 5170 PLN
APOSPC303253-1G APOSPC303253-250MG
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200.182 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986848
Numer CAS: 1706446-37-8